(2-Chlorophenyl)acetylene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C2750-1G
C2750-5G
TCIAC2750-1GEA
365
SEK
TCIAC2750-1G
TCIAC2750-5G
(2-Chlorophenyl)acetylene ≥98.0%
(2-Chlorophenyl)acetylene
Formel:
C₈H₅Cl Kokpunkt: 72°C Flampunkt: 70°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00269951 CAS nummer: 873-31-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |