2-Chloro-5-methoxyphenol ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C2720-5G
C2720-25G
TCIAC2720-5GEA
895
SEK
TCIAC2720-5G
TCIAC2720-25G
2-Chloro-5-methoxyphenol ≥97.0%
2-Chloro-5-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇ClO₂ Kokpunkt: 125°C |
MDL Number:
MFCD00086345 CAS nummer: 18113-04-7 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |