1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone ≥98.0%
Leverantör: TCI
C2710-5G
C2710-25G
TCIAC2710-5GEA
285
SEK
TCIAC2710-5G
TCIAC2710-25G
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone ≥98.0%
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Formel:
C₁₁H₁₁FO Kokpunkt: 61°C |
MDL Number:
MFCD10687164 CAS nummer: 150322-73-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |