4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C2704-5G C2704-25G
TCIAC2704-5GEA 830 SEK
TCIAC2704-5G TCIAC2704-25G
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene ≥98.0%
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Kokpunkt: 237°C
Smältpunkt: 10°C
MDL Number: MFCD00069418
CAS nummer: 345-18-6
EINECS: 206-457-4
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %