4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C2618-5G C2618-25G
TCIAC2618-5GEA 895 SEK
TCIAC2618-5G TCIAC2618-25G
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥98.0%
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl
Formel: C₂₁H₂₅NO
Smältpunkt: 54°C
MDL Number: MFCD00075145
CAS nummer: 52364-73-5
EINECS: 257-878-5
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %