2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
C2467-1G C2467-5G
TCIAC2467-1GEA 550 SEK
TCIAC2467-1G TCIAC2467-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥98.0%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₂ClF₃N₂
MW: 182,5310 g/mol
Kokpunkt: 60°C
Flampunkt: 49°C
MDL Number: MFCD00115111
CAS nummer: 33034-67-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %