3-Cyclohexene-1-methanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
1,2,3,6-Tetrahydrobenzyl Alcohol, Cyclohex-3-en-1-ylmethanol
C2435-25G
C2435-250G
TCIAC2435-25GEA
845
SEK
TCIAC2435-25G
TCIAC2435-250G
3-Cyclohexene-1-methanol ≥98.0%
3-Cyclohexene-1-methanol
Formel:
C₇H₁₂O Kokpunkt: 100°C Flampunkt: 73°C |
MDL Number:
MFCD00001574 CAS nummer: 1679-51-2 EINECS: 216-847-6 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |