2-Chloroethyl benzenesulphonate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Benzenesulphonic Acid 2-Chloroethyl Ester
C2230-25G C2230-5G
TCIAC2230-25GEA 4550 SEK
TCIAC2230-25G TCIAC2230-5G
2-Chloroethyl benzenesulphonate ≥98.0%
2-Chloroethyl benzenesulphonate
Formel: C₈H₉ClO₃S
MW: 220,67 g/mol
Kokpunkt: 188°C
CAS nummer: 16670-48-7
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %