Cesiumkarbonat ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
C2160-25G C2160-100G
TCIAC2160-25GEA 325 SEK
TCIAC2160-25G TCIAC2160-100G
Cesiumkarbonat ≥98.0%
Cesiumkarbonat
Formel: Cs₂CO₃
MW: 325,82 g/mol
MDL Number: MFCD00010957
CAS nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 14,02010
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %