4-(4-Chlorophenyl)morpholine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
C2082-25G C2082-5G
TCIAC2082-25GEA 2400 SEK
TCIAC2082-25G TCIAC2082-5G
4-(4-Chlorophenyl)morpholine ≥98.0%
4-(4-Chlorophenyl)morpholine
Formel: C₁₀H₁₂ClNO
MDL Number: MFCD09038510
CAS nummer: 70291-67-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C