4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one ≥94.0%
Leverantör: TCI
Varning
C1882-25G C1882-5G
TCIAC1882-25GEA 3000 SEK
TCIAC1882-25G TCIAC1882-5G
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one ≥94.0%
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Formel: C₅H₅ClO₃
Kokpunkt: 93°C
Flampunkt: 129°C
MDL Number: MFCD07787494
CAS nummer: 80841-78-7
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %