1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane ≥94.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Chlorodimethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl)silane
C1857-1G C1857-5G
TCIAC1857-1GEA 590 SEK
TCIAC1857-1G TCIAC1857-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane ≥94.0%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Formel: C₁₀H₁₀ClF₁₃Si
MW: 440,71 g/mol
Kokpunkt: 80°C
Flampunkt: 52°C
MDL Number: MFCD00042359
CAS nummer: 102488-47-1
UN: 2986
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %