1-Chloroethylcyclohexyl carbonate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C1786-25G C1786-250G
TCIAC1786-25GEA 310 SEK
TCIAC1786-25G TCIAC1786-250G
1-Chloroethylcyclohexyl carbonate ≥98.0%
1-Chloroethylcyclohexyl carbonate
Formel: C₉H₁₅ClO₃
Flampunkt: 84°C
MDL Number: MFCD04038149
CAS nummer: 99464-83-2
EINECS: 444-950-8
UN: 1760
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %