5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Chloro-5-formylthiophene
C1722-1G C1722-5G
TCIAC1722-1GEA 405 SEK
TCIAC1722-1G TCIAC1722-5G
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde ≥95.0%
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₅H₃ClOS
MW: 146,59 g/mol
Flampunkt: 97°C
MDL Number: MFCD00047090
CAS nummer: 7283-96-7
EINECS: 230-708-7
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %