5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C1666-25G C1666-5G
TCIAC1666-25GEA 3050 SEK
TCIAC1666-25G TCIAC1666-5G
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine ≥98.0%
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine
Formel: C₄ClF₃N₂
Kokpunkt: 115°C
MDL Number: MFCD00191933
CAS nummer: 697-83-6
EINECS: 211-807-4
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %