Chloromethyl phenyl sulphone ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C1571-25G C1571-5G
TCIAC1571-25GEA 4875 SEK
TCIAC1571-25G TCIAC1571-5G
Chloromethyl phenyl sulphone ≥98.0%
Formel: C₇H₇ClO₂S
Kokpunkt: 130°C
MDL Number: MFCD00007551
CAS nummer: 7205-98-3
EINECS: 230-581-8