(Chloromethyl)triethoxysilane ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
C1402-10G C1402-25G
TCIAC1402-10GEA 215 SEK
TCIAC1402-10G TCIAC1402-25G
(Chloromethyl)triethoxysilane ≥95.0%
(Chloromethyl)triethoxysilane
Formel: C₇H₁₇ClO₃Si
MW: 212,75 g/mol
Kokpunkt: 180°C
Flampunkt: 47°C
MDL Number: MFCD00039354
CAS nummer: 15267-95-5
EINECS: 239-311-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %