Dichlorocyclohexylmethylsilane ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Cyclohexylmethyldichlorosilane
C1399-25G
C1399-5G
TCIAC1399-25GEA
1700
SEK
TCIAC1399-25G
TCIAC1399-5G
Dichlorocyclohexylmethylsilane ≥97.0%
Dichlorocyclohexylmethylsilane
Formel:
C₇H₁₄Cl₂Si Kokpunkt: 202°C Flampunkt: 66°C |
MDL Number:
MFCD00046333 CAS nummer: 5578-42-7 EINECS: 226-956-0 UN: 2987 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |