(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C1370-25ML
C1370-5ML
TCIAC1370-25MLEA
2700
SEK
TCIAC1370-25ML
TCIAC1370-5ML
(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane ≥96.0%
(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane
Formel:
C₆H₁₅ClOSi Kokpunkt: 145°C Flampunkt: 28°C |
MDL Number:
MFCD00010605 CAS nummer: 18171-11-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |