2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran ≥95.0%
Leverantör: TCI
C1279-25G C1279-5G C1279-1G
TCIAC1279-25GEA 3650 SEK
TCIAC1279-25G TCIAC1279-5G TCIAC1279-1G
2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran ≥95.0%
2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran
Formel: C₉H₁₇ClO₂
Kokpunkt: 131°C
MDL Number: MFCD00142812
CAS nummer: 41302-05-0
EINECS: 255-305-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b30d6a2516c5c3de4fb9660520508bd72154afe8&vid=b30d6a2516c5c3de4fb9660520508bd72154afe8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %