(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Chloro(3-cyanopropyl)dimethylsilane
C1207-25ML C1207-5ML
TCIAC1207-25MLEA 2675 SEK
TCIAC1207-25ML TCIAC1207-5ML
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane ≥95.0%
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane
Formel: C₆H₁₂ClNSi
MW: 161,70 g/mol
Kokpunkt: 109°C
Flampunkt: 108°C
MDL Number: MFCD00001969
CAS nummer: 18156-15-5
EINECS: 242-039-8
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %