2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C1198-5G
C1198-1G
TCIAC1198-5GEA
2775
SEK
TCIAC1198-5G
TCIAC1198-1G
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene ≥96.0%
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene
Formel:
C₅H₉ClO₂ Kokpunkt: 63°C |
MDL Number:
MFCD00130115 CAS nummer: 105104-40-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |