Butyl-2-chloroethyl ether ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
1-(2-Chloroethoxy)butane, 2-Chloroethyl Butyl Ether
C1171-25ML
C1171-5ML
TCIAC1171-25MLEA
1875
SEK
TCIAC1171-25ML
TCIAC1171-5ML
Butyl-2-chloroethyl ether ≥98.0%
Butyl-2-chloroethyl ether
Formel:
C₆H₁₃ClO MW: 136.62 g/mol Kokpunkt: 50°C Flampunkt: 46°C |
MDL Number:
MFCD00059051 CAS nummer: 10503-96-5 UN: 3271 ADR: 3 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |