3-Chloropropyldimethoxymethylsilane ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 3-(Methyldimethoxysilyl)propyl Chloride, (3-Chloropropyl)dimethoxy(methyl)silane
C1168-25G C1168-5G
TCIAC1168-25GEA 1350 SEK
TCIAC1168-25G TCIAC1168-5G
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane ≥95.0%
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane
Formel: C₆H₁₅ClO₂Si
MW: 182,72 g/mol
Kokpunkt: 185°C
Flampunkt: 49°C
MDL Number: MFCD00053912
CAS nummer: 18171-19-2
EINECS: 242-056-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %