Ethyl-2-cyanopropionate ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Ethyl 2-cyanopropanoate, 2-Cyanopropionic Acid Ethyl Ester
C1083-25ML C1083-5ML
TCIAC1083-25MLEA 1675 SEK
TCIAC1083-25ML TCIAC1083-5ML
Ethyl-2-cyanopropionate ≥97.0%
Ethyl-2-cyanopropionate
Formel: C₆H₉NO₂
Kokpunkt: 193°C
Flampunkt: 96°C
MDL Number: MFCD00013812
CAS nummer: 1572-99-2
EINECS: 216-393-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116f04873278651932f9311e5ac6403ba5f7ebb9&vid=116f04873278651932f9311e5ac6403ba5f7ebb9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %