Chlorocarbonylsulphenyl chloride ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
C1043-25G C1043-5G
TCIAC1043-25GEA 1975 SEK
TCIAC1043-25G TCIAC1043-5G
Chlorocarbonylsulphenyl chloride ≥97.0%
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Formel: CCl₂OS
Kokpunkt: 98°C
Flampunkt: 62°C
MDL Number: MFCD00000703
CAS nummer: 2757-23-5
EINECS: 220-415-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %