Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-Cyclohexene-1-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl cyclohex-3-enecarboxylate
C0967-25ML
C0967-500ML
TCIAC0967-25MLEA
790
SEK
TCIAC0967-25ML
TCIAC0967-500ML
Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate ≥98.0%
Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
Formel:
C₈H₁₂O₂ MW: 140,18 g/mol Kokpunkt: 185°C Flampunkt: 60°C |
MDL Number:
MFCD00053266 CAS nummer: 6493-77-2 EINECS: 229-376-6 UN: 3272 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |