1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
C0963-25ML C0963-500ML
TCIAC0963-25MLEA 230 SEK
TCIAC0963-25ML TCIAC0963-500ML
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone ≥99.0%
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
Formel: C₁₀H₁₇NO
Kokpunkt: 154°C
Flampunkt: 141°C
MDL Number: MFCD00003191
CAS nummer: 6837-24-7
EINECS: 229-919-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %