p-Tolyl crotonate >55.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C0866-25ML
C0866-500ML
TCIAC0866-25MLEA
365
SEK
TCIAC0866-25ML
TCIAC0866-500ML
p-Tolyl crotonate >55.0%
p-Tolyl crotonate
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Kokpunkt: 158°C |
MDL Number:
MFCD00059385 CAS nummer: 41873-74-9 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 55.0 % |