4-Cyano-1-cyclohexene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C0837-25ML
C0837-5ML
TCIAC0837-25MLEA
2650
SEK
TCIAC0837-25ML
TCIAC0837-5ML
4-Cyano-1-cyclohexene ≥98.0%
4-Cyano-1-cyclohexene
Formel:
C₇H₉N Kokpunkt: 60°C Flampunkt: 66°C |
MDL Number:
MFCD00013778 CAS nummer: 100-45-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |