Kloroform-D1 Stabilised
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
Stabilization: Ag_stab
C0583-10G C0583-100G
TCIAC0583-10GEA 405 SEK
TCIAC0583-10G TCIAC0583-100G
Kloroform-D1 Stabilised
Kloroform-D1
Formel: CDCl₃
MW: 120.38 g/mol
Kokpunkt: 61°C
Smältpunkt: -64.1
MDL Number: MFCD00000827
CAS nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Degree of deuteration min. 99.6 atom%D