1,5-Cyclooctadiene ≥98.0% stabilised
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Cycloocta-1,5-diene
C0503-25ML C0503-500ML C0503-100ML
TCIAC0503-25MLEA 215 SEK
TCIAC0503-25ML TCIAC0503-500ML TCIAC0503-100ML
1,5-Cyclooctadiene ≥98.0% stabilised
1,5-Cyclooctadiene
Formel: C₈H₁₂
MW: 108,18 g/mol
Kokpunkt: 150°C
Flampunkt: 35°C
MDL Number: MFCD00001752
CAS nummer: 111-78-4
EINECS: 203-907-1
UN: 2520
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %