Butyl crotonate ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
Crotonic Acid Butyl Ester
C0417-25ML
C0417-500ML
TCIAC0417-25MLEA
375
SEK
TCIAC0417-25ML
TCIAC0417-500ML
Butyl crotonate ≥97.0%
Butyl crotonate
Formel:
C₈H₁₄O₂ MW: 142,20 g/mol Kokpunkt: 180°C Flampunkt: 64°C |
MDL Number:
MFCD00053794 CAS nummer: 7299-91-4 EINECS: 230-742-2 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |