1-Klor-2-propanol ≥70% (contains ca. 25% 2-Chloro-1-propanol)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1-Chloropropan-2-ol, Propylene chlorohydrin, Chloropropanol
C0269-25ML C0269-500ML
TCIAC0269-25MLEA 325 SEK
TCIAC0269-25ML TCIAC0269-500ML
1-Klor-2-propanol ≥70% (contains ca. 25% 2-Chloro-1-propanol)
1-Klor-2-propanol
Formel: C₃H₇ClO
MW: 94,54 g/mol
Kokpunkt: 132°C
Flampunkt: 52°C
MDL Number: MFCD00004530
CAS nummer: 127-00-4
EINECS: 204-819-6
UN: 2611
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,07851
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %