5-Chloro-2-hydroxybenzophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: (5-Chloro-2-hydroxyphenyl)(phenyl)methanone
C0186-5G C0186-25G
TCIAC0186-5GEA 805 SEK
TCIAC0186-5G TCIAC0186-25G
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone ≥98.0%
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
Formel: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,6600 g/mol
MDL Number: MFCD00020134
CAS nummer: 85-19-8
EINECS: 201-592-5
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C