Isobutyl chloroformate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
C0178-25G C0178-100G C0178-500G
TCIAC0178-25GEA 230 SEK
TCIAC0178-25G TCIAC0178-100G TCIAC0178-500G
Isobutyl chloroformate ≥98.0%
Isobutyl chloroformate
Formel: C₅H₉ClO₂
Kokpunkt: 129°C
Flampunkt: 35°C
MDL Number: MFCD00000642
CAS nummer: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN: 2742
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,05139
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %