Dibutyl carbonate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Carbonic acid dibutyl ester
C0040-25G C0040-5G
TCIAC0040-25GEA 1950 SEK
TCIAC0040-25G TCIAC0040-5G
Dibutyl carbonate ≥98.0%
Dibutyl carbonate
Formel: C₉H₁₈O₃
MW: 174,24 g/mol
Kokpunkt: 207°C
MDL Number: MFCD00043938
CAS nummer: 542-52-9
EINECS: 208-816-0
Merck Index: 14,01558
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %