Butyl 2-Methylbutyrate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Butyl 2-Methylbutanoate, 2-Methylbutanoic acid Butyl ester, 2-Methylbutyric acid Butyl ester
B6101-100ML B6101-25ML
TCIAB6101-100MLEA 910 SEK
TCIAB6101-100ML TCIAB6101-25ML
Butyl 2-Methylbutyrate ≥98.0%
Butyl 2-Methylbutyrate
Formel: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Kokpunkt: 176°C
Flampunkt: 60°C
MDL Number: MFCD00042902
CAS nummer: 15706-73-7
EINECS: 239-798-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %