1,4-Bis(dimethylvinylsilyl)benzene ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
1,4-Bis(dimethyl(vinyl)silyl)benzene, 1,4-Phenylenebis[dimethyl(vinyl)silane]
B6054-25G
B6054-5G
TCIAB6054-25GEA
3375
SEK
TCIAB6054-25G
TCIAB6054-5G
1,4-Bis(dimethylvinylsilyl)benzene ≥95.0%
1,4-Bis(dimethylvinylsilyl)benzene
Formel:
C₁₄H₂₂Si₂ MW: 246,50 g/mol Kokpunkt: 95°C |
MDL Number:
MFCD07778038 CAS nummer: 4519-17-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |