1,6-Bis(triethoxysilyl)hexane ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 4,4,11,11-Tetraethoxy-3,12-dioxa-4,11-disilatetradecane
B6035-1G B6035-5G
TCIAB6035-1GEA 710 SEK
TCIAB6035-1G TCIAB6035-5G
1,6-Bis(triethoxysilyl)hexane ≥96.0%
1,6-Bis(triethoxysilyl)hexane
Formel: C₁₈H₄₂O₆Si₂
MW: 410,70 g/mol
Kokpunkt: 115°C
MDL Number: MFCD21596675
CAS nummer: 52034-16-9
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %