2-Butylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
B6021-25G B6021-100G
TCIAB6021-25GEA 830 SEK
TCIAB6021-25G TCIAB6021-100G
2-Butylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one ≥95.0%
2-Butylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one
Formel: C₁₁H₁₃NOS
MW: 207.29 g/mol
Kokpunkt: 180°C
MDL Number: MFCD09751282
CAS nummer: 4299-07-4
EINECS: 420-590-7
UN: 1760
ADR: 8 II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %