3-Bromo-5-methylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B6015-25G
B6015-5G
TCIAB6015-25GEA
5500
SEK
TCIAB6015-25G
TCIAB6015-5G
3-Bromo-5-methylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-5-methylaniline
Formel:
C7H8BrN Kokpunkt: 260°C Smältpunkt: 37°C |
MDL Number:
MFCD11845553 CAS nummer: 74586-53-1 EINECS: 277-932-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |