2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B5950-1G
B5950-200MG
TCIAB5950-1GEA
830
SEK
TCIAB5950-1G
TCIAB5950-200MG
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile ≥95.0%
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formel:
C₁₀H₁₀BrN MW: 224.11 g/mol Kokpunkt: 85°C |
MDL Number:
MFCD02684219 CAS nummer: 101184-73-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |