1-Bromo-3,3-dimethylbutane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
B5948-25G
B5948-5G
TCIAB5948-25GEA
2500
SEK
TCIAB5948-25G
TCIAB5948-5G
1-Bromo-3,3-dimethylbutane ≥98.0%
1-Bromo-3,3-dimethylbutane
Formel:
C₆H₁₃Br MW: 165,07 g/mol Kokpunkt: 138°C |
MDL Number:
MFCD00060844 CAS nummer: 1647-23-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |