1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
B5923-25G B5923-5G
TCIAB5923-25GEA 4250 SEK
TCIAB5923-25G TCIAB5923-5G
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane ≥95.0%
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane
Formel: C₆H₁₂Cl₆Si₂
MW: 353,03 g/mol
Kokpunkt: 281°C
Flampunkt: 75°C
MDL Number: MFCD00053189
CAS nummer: 13083-94-8
EINECS: 235-994-7
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %