1,3-Bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]disiloxane
B5922-25G B5922-5G
TCIAB5922-25GEA 1425 SEK
TCIAB5922-25G TCIAB5922-5G
1,3-Bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane ≥95.0%
1,3-Bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Formel: C₂₀H₃₈O₃Si₂
MW: 382,69 g/mol
Kokpunkt: 195°C
Flampunkt: 200°C
MDL Number: MFCD03262840
CAS nummer: 18724-32-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %