(3-(Bromomethyl)-1-(p-toluenesulphonyl)azetidin-3-yl)methanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
[3-(Bromomethyl)-1-(p-toluenesulphonyl)azetidin-3-yl]methanol, [3-(Bromomethyl)-1-tosylazetidin-3-yl]methanol
B5852-200MG
B5852-1G
TCIAB5852-200MGEA
870
SEK
TCIAB5852-200MG
TCIAB5852-1G
(3-(Bromomethyl)-1-(p-toluenesulphonyl)azetidin-3-yl)methanol ≥98.0%
(3-(Bromomethyl)-1-(p-toluenesulphonyl)azetidin-3-yl)methanol
Formel:
C₁₂H₁₆BrNO₃S MW: 334.24 g/mol |
MDL Number:
MFCD18782897 CAS nummer: 1041026-55-4 |
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 98.0 to 102.0 deg-C |