(±)-1-tert-Butoxy-2-propanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
1-Methyl-2-(tert-butoxy)ethanol, (±)-Monopropylene glycol tert-butyl ether, (±)-Propylene glycol mono-tert-butyl ether, Propylene glycol 1-tert-Butyl ether, ARCOSOLV® PTB, 1-(tert-Butoxy)-2-propanol, 1-tert-Butoxy-2-propanol
B5840-1ML
B5840-5ML
TCIAB5840-1MLEA
1375
SEK
TCIAB5840-1ML
TCIAB5840-5ML
(±)-1-tert-Butoxy-2-propanol ≥98.0%
(±)-1-tert-Butoxy-2-propanol
Formel:
C₇H₁₆O₂ MW: 132,2 g/mol Kokpunkt: 152°C Smältpunkt: -56°C Flampunkt: 44°C |
MDL Number:
MFCD00077674 CAS nummer: 57018-52-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |