Bis[2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethyl]ether ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
B5839-1G B5839-5G
TCIAB5839-1GEA 910 SEK
TCIAB5839-1G TCIAB5839-5G
Bis[2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethyl]ether ≥97.0%
Bis[2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethyl]ether
Formel: C₁₂H₂₄Cl₂O₅
Kokpunkt: 162°C
Smältpunkt: -12°C
MDL Number: MFCD00068710
CAS nummer: 52559-90-7
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %