Bismuth(III) iodide, vattenfri ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Bismuth triiodide
B5787-5G B5787-25G
TCIAB5787-5GEA 445 SEK
TCIAB5787-5G TCIAB5787-25G
Bismuth(III) iodide, vattenfri ≥98.0%
Bismuth(III) iodide
Formel: BiI₃
MW: 589.69 g/mol
Kokpunkt: 500°C
Smältpunkt: 408°C
MDL Number: MFCD00010894
CAS nummer: 7787-64-6
EINECS: 232-127-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,01269
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %